Läs mer
(2-Bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide |
| CAS | 65896-13-1 |
| Molekylformel | C8H9BrFIN2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrFN2S.HI/c1-13-8(11)12-7-5(9)3-2-4-6(7)10;/h2-4H,1H3,(H2,11,12);1H |
| LEDER | I.CSC(=N)Nc1c(F)cccc1Br |
| IUPAC-namn | methyl N-(2-bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioate;hydroiodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.04 |
| Formel vikt | 389.8699 |