Läs mer
2-Bromo-6-fluoropyridin, 97 %
Produktkod. 15444007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444007 5 g 5g
15434007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30924.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 144100-07-2 | C5H3BrFN | 175,988 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144100-07-2
Molekylformel C5H3BrFN
Molekylvikt (g/mol) 175.988
MDL-nummer MFCD03095258
InChI-nyckel ZIDIKYIZXMYHAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-6-bromopyridine, 2-bromo-6-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-fluoro, abbypharma ap-17-5098, acmc-1cab6, 2-bromo-6-fluoro pyridine, ksc485m5f, platinum 1+ , 2-bromo-5-fluoropyridine-n 9-hydroxy-6-methylpyrido 2,3-a pyrrolo 3,4-c carbazole-5,7 1h,6h-dionato-n1,n12 6-methyl-3-pyridinol-n1-, sp-4-2-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 639438
IUPAC-namn 2-brom-6-fluorpyridin
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-fluoropyridine
Smältpunkt 30 °C till 34 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 175.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.