Läs mer
2-Bromo-6-fluorotoluene, 98%
Produktkod. 11331937
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11331937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07511.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1422-54-4 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1422-54-4
Molekylformel C7H6BrF
Molekylvikt (g/mol) 189.027
MDL-nummer MFCD00051438
InChI-nyckel DJGXPFQIMLEVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-fluorotoluene, 2-fluoro-6-bromotoluene, 1-bromo-3-fluoro-2-methyl-benzene, 6-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-6-bromo toluene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-2-methyl, pubchem3236, acmc-1bwk3, 2-bromo-6-fluoro-toluene
PubChem CID 2736335
IUPAC-namn 1-bromo-3-fluoro-2-methylbenzene
LEDER CC1=C(C=CC=C1Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-fluorotoluene
Densitet 1.53
Kokpunkt 180°C
Flampunkt 76°C (168°F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 2 g
Beilstein 2433658
Formel vikt 189.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.