Läs mer
2-Bromo-6-hydrazinopyridine, 98%
Produktkod. 15481959
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481959 25 g 25g
15461959 1 g 1g
15471959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64664.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26944-71-8 | C5H6BrN3 | 188.028 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26944-71-8
Molekylformel C5H6BrN3
Molekylvikt (g/mol) 188.028
MDL-nummer MFCD09743754
InChI-nyckel PQMFVUNERGGBPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-hydrazinylpyridine, 2-bromo-6-hydrazinopyridine, 2-6-bromopyridin-2-yl hydrazine, 6-bromo-pyridin-2-yl-hydrazine, 2-bromo-6-hydrazinopydine, 6-bromo-2-pyridyl hydrazine, 6-bromopyridin-2-yl hydrazine, 6-bromo-2-hydrazino pyridine, 2 1h-pyridinone, 6-bromo-, hydrazone, pubchem12987
PubChem CID 19392588
IUPAC-namn (6-brompyridin-2-yl)hydrazin
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Br)NN
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-hydrazinopyridine
Smältpunkt 117°C to 118°C
Färg Brun
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 386966
Formel vikt 188.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.