missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 22532-61-2 |
| Molekylformel | C7H5BrO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 6-Bromosalicylaldehyde, 2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-6-bromobenzaldehyde, 6-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, 6-Bromosalicylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H |
| LEDER | Oc1cccc(Br)c1C=O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-6-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vikt | 199.9473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?