Läs mer
2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine, 96%
Produktkod. 10234884 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10234884 5 g Glass bottle 5g
10001094 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10234884 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 33674-96-3 | C6H6BrNO | 188.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33674-96-3
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.02
MDL-nummer MFCD04039884
InChI-nyckel XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 3517811
IUPAC-namn (6-bromopyridin-2-yl)methanol
LEDER OCC1=CC=CC(Br)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34°C to 39°C
Färg White
Kokpunkt 246°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 188.02
Procent renhet 96%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.