Läs mer
2-Brom-6-jodopyridin, 97 %
Produktkod. 15457427
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457427 1 g 1g
15477427 250 mg 250mg
15467427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34478.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
CAS: 234111-08-1 | C5H3BrIN | 283,89 g/mol
6-trifluormetyl-2-pyridinkarboxylsyra (4; 87%) erhölls från 2-brom-6-(trifluormetyl)pyridin, som i sin tur härleddes från 2-brom-6-jodpyridin genom trifluormetylering av jod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 6-trifluormetyl
-2-pyridinkarboxylsyra (4; 87%) erhölls från 2-brom-6-(trifluormetyl)pyridin, som i sin tur härleddes från 2-brom-6-jodpyridin genom trifluormetylering av jod.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 234111-08-1
Molekylformel C5H3BrIN
Molekylvikt (g/mol) 283.89
MDL-nummer MFCD08059557
InChI-nyckel KJOQMWRTNVBXEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-bromo-6-iodo, 2-bromo-6-iodo-pyridine, 6-bromo-2-iodopyridine, pyridine,2-bromo-6-iodo
PubChem CID 11312130
IUPAC-namn 2-brom-6-jodpyridin
LEDER BrC1=NC(I)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-iodopyridine
Smältpunkt 139 °C till 143 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 283.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.