Läs mer
2-Bromo-6-methoxy-1,3-benzothiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-methoxy-1,3-benzothiazole |
| CAS | 2941-58-4 |
| Molekylformel | C8 H6 Br N O S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2nc(Br)sc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-6-methoxy-1,3-benzothiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.108 |
| Formel vikt | 242.935 |