missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-6-methoxybenzene-1,4-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-methoxybenzene-1,4-diol |
| CAS | 61654-67-9 |
| Molekylformel | C7H7BrO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-6-methoxy-1,4-benzenediol, 2-Bromo-6-methoxy-1,4-hydroquinone, 2,5-Dihydroxy-3-methoxybromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO3/c1-11-6-3-4(9)2-5(8)7(6)10/h2-3,9-10H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(O)cc(Br)c1O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-6-methoxybenzene-1,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.03 |
| Formel vikt | 217.9579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?