Läs mer
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-6-methoxybenzoic acid |
| CAS | 31786-45-5 |
| Molekylformel | C8H7BrO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-6-methoxybenzoic acid (ACI), o-Anisic acid, 6-bromo- (8CI), 6-Bromo-2-methoxybenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | O=C(O)C1=C(OC)C=CC=C1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-6-methoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.04 |
| Formel vikt | 229.96 |