Läs mer
2-Bromo-6-metoxynaftalen, 98 %
Produktkod. 11414037
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414037 50 g 50g
11404037 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19450.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
CAS: 5111-65-9 | C11H9BrO | 237,096 g/mol
2-brom-6-metoxinaftalen används i syntesen av nabumeton [4-(6-metoxi-2-naftalenyl)-2-butanon] genom Heck-reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Bromo-6-metoxinaftalen
används i syntesen av nabumeton [4-(6-metoxi-2-naftalenyl)-2-butanon] genom Heck-reaktion.
Löslighet
Löslig i DMSO. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5111-65-9
Molekylformel C11H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 237.096
MDL-nummer MFCD00004062
InChI-nyckel AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
PubChem CID 78786
IUPAC-namn 2-brom-6-metoxinaftalen
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Smältpunkt 105 °C till 110 °C
Kokpunkt 160 °C till 164 °C (3 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 2043874
Löslighetsinformation Löslig i DMSO. Olöslig i vatten.
Formel vikt 237.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.