Läs mer
2-Bromo-6-metoxynaftalen, Mikromol™
Produktkod. 17990876
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17990876 25 mg
17964106 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17990876 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0152.170025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Bromo-6-metoxinaftalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
CAS 5111-65-9
Analyt- eller komponentnamn 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H9 Br O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP), Naproxen Impurity N
InChI formel InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
LEDER COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC-namn 2-bromo-6-metoxynaftalen
Molekylvikt (g/mol) 237.09
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 235,9837 g/mol