missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Bromo-6-methoxynaphthalene (Naproxen Impurity N), TRC

Produktkod. 17961005
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961005 1 g
30132900 50 g
30133121 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17961005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6847801G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5111-65-9
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formel vikt 235.9837
InChI formel InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
IUPAC-namn 2-bromo-6-methoxynaphthalene
Molekylformel C11 H9 Br O
Molekylvikt (g/mol) 237.09
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Synonym 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP)
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.