Läs mer
2-Bromo-6-methoxynaphthalene (Naproxen Impurity N), TRC
Produktkod. 30132900
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132900 50 g
30133121 10 g
17961005 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132900 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68478050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5111-65-9
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formel vikt 235.9837
InChI formel InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
IUPAC-namn 2-bromo-6-methoxynaphthalene
Molekylformel C11 H9 Br O
Molekylvikt (g/mol) 237.09
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Synonym 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP)
Show More Show Less
Specifications
Kvantitet 50 g