Läs mer
2-Bromo-6-methoxyphenol, 98+%
Produktkod. 11461070
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461070 1 g 1g
11471070 5 g 5g
11481070 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461070 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25535.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28165-49-3 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
2-Brom-6-metoxifenol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromo-6-metoxifenol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28165-49-3
Molekylformel C7H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 203.035
MDL-nummer MFCD08146628
InChI-nyckel WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11019958
IUPAC-namn 2-brom-6-metoxifenol
LEDER COC1=C(C(=CC=C1)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-methoxyphenol
Smältpunkt 62°C to 65°C
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-6-methoxy-phenol, phenol, 2-bromo-6-methoxy, bromhydroxyanisol, 6-bromoguaiacol, 3-bromo-2-hydroxyanisole, acmc-1ch0f, phenol,2-bromo-6-methoxy, 2-bromanyl-6-methoxy-phenol, ksc560s4p
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 203.04
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.