Läs mer
2-Bromo-6-methoxypyridine, 97%
Produktkod. 15463957
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463957 25 g 25g
15453957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30593.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40473-07-2 | C6H6BrNO | 188.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40473-07-2
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.02
MDL-nummer MFCD00088345
InChI-nyckel KMODISUYWZPVGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-methoxy-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxypyridine, 2-methoxy-6-bromo pyridine, buttpark 82\06-06, 2-brom-6-methoxypyridin, zlchem 781, pubchem9206, acmc-209jec, 2-bromo-6-methoxy-pyridin
PubChem CID 256810
IUPAC-namn 2-brom-6-metoxipyridin
LEDER COC1=CC=CC(Br)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-methoxypyridine
Densitet 1.53
Kokpunkt 206°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.56
Kvantitet 25 g
Formel vikt 188.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.