Läs mer
2-Brom-6-metyl-3-nitropyridin, 98 %
Produktkod. 15482419
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482419 5 g 5g
15472419 1 g 1g
15492419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64982.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 374633-31-5 | C6H5BrN2O2 | 217,022 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374633-31-5
Molekylformel C6H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 217.022
MDL-nummer MFCD03095212
InChI-nyckel IHHLJCDGOSZFTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-nitro-6-methylpyridine, 2-bromo-3-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-bromo-3-nitro-6-methyl pyridine, pubchem5954, acmc-209it3, ksc496c9p, 6-bromo-5-nitro-2-picoline, pyridine, 2-bromo-6-methyl-3-nitro, 2-bromo-6-methyl-3-nitropyridinemethyl 6-bromomethyl nicotinate
PubChem CID 24728013
IUPAC-namn 2-brom-6-metyl-3-nitropyridin
LEDER CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-methyl-3-nitropyridine
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 138200
Formel vikt 217.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.