Läs mer
2-Bromo-6-metyl-5-nitropyridin, TRC
Produktkod. 30344218
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344218 5 g
1 options
Produktkod. 30344218 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6854355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
CAS 22282-96-8
Molekylformel C6 H5 Br N2 O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5BrN2O2/c1-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8-4/h2-3H,1H3
LEDER Cc1nc(Br)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 6-brom-2-metyl-3-nitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 217.02
Formel vikt 215.9534