Läs mer
2-Bromo-6-methylbenzoic acid, 98%
Produktkod. 11354596
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354596 1 g 1g
11374596 250 mg 250mg
11364596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20149.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90259-31-7 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90259-31-7
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD01310788
InChI-nyckel ICXBPDJQFPIBSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-o-toluic acid, 2-bromo-6-methyl-benzoic acid, 6-bromo-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-6-methyl, bromtoluylsaure, bromotoluic acid, pubchem4715, acmc-209r5e, ksc494k9r, 3-bromo-2-carboxytoluene
PubChem CID 2735589
IUPAC-namn 2-brom-6-metylbensoesyra
LEDER CC1=C(C(O)=O)C(Br)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
Smältpunkt 107°C to 111°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2614094
Formel vikt 215.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.