Läs mer
2-Bromo-6-methylpyridine, 98%
Produktkod. 11304416
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304416 5 g 5g
11314416 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20018.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5315-25-3 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
6-Bromo-2-pikolin är ett halogenerat pyridinderivat som används är en byggsten vid framställningen av kväveinnehållande heterocykliska föreningar. Den kan användas i följande syntes av 6,6a-dimetyl-2,2a-bipyridin, 6-metyl-2-pyridyl-2-pyridylmetanon, 2-metyl-6-(trimetylsilyl)-pyridin och N,N'-bis-(6-metylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2-diamino-hexan (cydiaminohexan).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Bromo-2-picolin är ett halogenerat pyridinderivat som används är en byggsten vid framställningen av kväveinnehållande heterocykliska föreningar. Det kan användas i följande syntes 6,6′ -dimetyl-2,2′ -bipyridin, 6-metyl-2-pyridyl-2-pyridylmetanon, 2-metyl-6-(trimetylsilyl)-pyridin och N,N'-bis-(6-metylpyrid-2-yl)-(lR,2R)-1,2-diaminocyklohexan (cydiampy).
Löslighet
Löslig i kloroform, etylaceat. Ej blandbar eller svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5315-25-3
Molekylformel C6H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 172.03
MDL-nummer MFCD00040743
InChI-nyckel SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-picoline, 6-bromo-2-picoline, 6-bromo-2-methylpyridine, 2-bromo-6-methyl-pyridine, 2-bromo-6-methyl pyridine, 2-brom-6-methylpyridin, pyridine, 2-bromo-6-methyl, 2-bromo-6-methy pyridine, 6-bromopicoline, 6-methyl-2-bromopyridine
PubChem CID 79205
IUPAC-namn 2-brom-6-metylpyridin
LEDER CC1=CC=CC(Br)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-methylpyridine
Densitet 1.512
Kokpunkt 102°C to 103°C (20 mmHg)
Flampunkt 97°C (206°F)
Brytningsindex 1.5625
Kvantitet 5 g
Beilstein 107322
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ethyl aceate. Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 172.03
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-6-methylpyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-6-methylpyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.