Läs mer
2-Brom-6-morfolinobenzonitril, TRC
Produktkod. 30345512
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30345512 100 mg
1 options
Produktkod. 30345512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB701500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile
CAS 1129540-65-3
Molekylformel C11H11N2OBr
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-2-1-3-11(9(10)8-13)14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-7H2
LEDER C1COCCN1C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
IUPAC-namn 2-bromo-6-morfolin-4-ylbenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 267.12
Formel vikt 266.0055