Läs mer
2-Bromo-6-nitrophenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15575876 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15575876 5 g 5g
15585876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15575876 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13073-25-1
Molekylformel C6H4BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 218.01
MDL-nummer MFCD02683216
InChI-nyckel VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
PubChem CID 13545453
IUPAC-namn 2-bromo-6-nitrophenol
LEDER OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-nitrophenol
Smältpunkt 67.0°C to 69.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 218.01
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-BROMO-6-NITROPHENOL, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.