Läs mer
2-Brom-6-nitrofenol, 97 %
Produktkod. 11312419
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312419 5 g 5g
11322419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27326.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13073-25-1 | C6H4BrNO3 | 218,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13073-25-1
Molekylformel C6H4BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 218.01
MDL-nummer MFCD02683216
InChI-nyckel VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
PubChem CID 13545453
IUPAC-namn 2-brom-6-nitrofenol
LEDER OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-nitrophenol
Smältpunkt 66 °C till 69 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 218
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.