Läs mer
2-Brom-6-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30335067
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30335067 100 mg
1 options
Produktkod. 30335067 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB698010100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-nitrophenol
CAS 13073-25-1
Molekylformel C6H4BrNO3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H
LEDER Oc1c(Br)cccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-bromo-6-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 218.01
Formel vikt 216.9375