Läs mer
2-Bromo-6-nitrotoluen, 98 %
Produktkod. 11460227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460227 25 g 25g
11440227 1 g 1g
11450227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21658.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 55289-35-5 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55289-35-5
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.034
MDL-nummer MFCD00009792
InChI-nyckel LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
PubChem CID 123537
IUPAC-namn 1-brom-2-metyl-3-nitrobensen
LEDER CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-nitrotoluene
Smältpunkt 37 °C till 42 °C
Kokpunkt 108 °C till 110 °C (3,3 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2502581
Formel vikt 216.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.