Läs mer
2-brom-6-piperidinopyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10269772
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10269772 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10259392 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10269772 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38110EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 24255-97-8
Molekylformel C10H13BrN2
Molekylvikt (g/mol) 241.132
MDL-nummer MFCD07772823
InChI-nyckel YHQZMCNKHWPFBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-piperidinopyridine, acmc-1cmoy, 6-bromo-2-piperidylpyridine, 2-bromo-6-1-piperidinyl pyridine, 2-bromo-6-piperadinopyridine, 2-bromanyl-6-piperidin-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-piperidinyl, 6'-bromo-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl
PubChem CID 7164597
IUPAC-namn 2-brom-6-piperidin-1-ylpyridin
LEDER C1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-piperidinopyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 241.13
Procent renhet 97%