Läs mer
2-Brom-6-pyridinetanol, 96 %
Produktkod. 15442558
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442558 5 g 5g
15452558 250 mg 250mg
15432558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56123.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 33674-96-3 | C6H6BrNO | 188,02 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens och ett farmaceutiskt adjuvans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens och ett farmaceutiskt adjuvans
.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och baser. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33674-96-3
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.02
MDL-nummer MFCD04039884
InChI-nyckel XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 3517811
IUPAC-namn (6-brompyridin-2-yl)metanol
LEDER OCC1=CC=CC(Br)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-pyridinemethanol
Smältpunkt 34 °C till 39 °C
Kokpunkt 246 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 188.02
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.