Läs mer
2-brom-6-pyrrolidin-1-ylpyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10706463
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10706463 1 g 1g
10010213 250 mg 250mg
10312305 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10706463 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38010DA
Kemiska identifierare
CAS 230618-41-4
Molekylformel C9H11BrN2
Molekylvikt (g/mol) 227.105
MDL-nummer MFCD08271892
InChI-nyckel HZOWJDJNPISFJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, acmc-209g0q, 2-bromo-6-pyrrolizinopyridine, 6-bromo-2-pyrrolidinylpyridine, 2-bromo-6-1-pyrrolidinyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidine-1-yl pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 15470277
IUPAC-namn 2-brom-6-pyrrolidin-1-ylpyridin
LEDER C1CCN(C1)C2=NC(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 227.1
Procent renhet 90%