Läs mer
2-brom-6-(tetrahydropyran-4-yloxi)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10797295
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10797295 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10555174 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10797295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58210DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 892502-16-8
Molekylformel C10H12BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 258.115
MDL-nummer MFCD12198112
InChI-nyckel VLEKIKTZHYMZEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yl oxy pyridine, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-6-bromopyridine
PubChem CID 43811040
IUPAC-namn 2-brom-6-(oxan-4-yloxi)pyridin
LEDER C1COCCC1OC2=NC(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 258.11
Procent renhet 97%