Läs mer
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Produktkod. 11349959
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349959 5 g 5g
11329959 250 mg 250mg
11339959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25749.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 189278-27-1 | C6H3BrF3N | 226.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 189278-27-1
Molekylformel C6H3BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 226.00
MDL-nummer MFCD00153087
InChI-nyckel DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-bromo-6-trifluromethylpyridine, 2-bromo-6-trifluormethyl-pyridine, pubchem9307, acmc-209esf, ksc495o4t
PubChem CID 2782902
IUPAC-namn 2-brom-6-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=NC(Br)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 48°C to 51°C
Kokpunkt 78°C to 79°C (14 mmHg)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 226
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.