Läs mer
2-brom-6-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113724
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113724 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10556914 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05802DA
Kemiska identifierare
CAS 189278-27-1
Molekylformel C6H3BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 226.00
MDL-nummer MFCD00153087
InChI-nyckel DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-bromo-6-trifluromethylpyridine, 2-bromo-6-trifluormethyl-pyridine, pubchem9307, acmc-209esf, ksc495o4t
PubChem CID 2782902
IUPAC-namn 2-brom-6-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=NC(Br)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 226
Procent renhet 97%