Läs mer
2-Brom-9,9-dimetylfluoren, 98 %
Produktkod. 15442039
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442039 100 g 100g
15422039 5 g 5g
15432039 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64732.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 28320-31-2 | C15H13Br | 273,173 g/mol
Detta material är en populär syntetisk prekursor för OLED-material. Används även för att tillverka enheter som effektivt avger en djupblå färg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Detta material är en populär syntetisk prekursor för OLED-material. Används även för att tillverka enheter som effektivt avger en djupblå färg.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28320-31-2
Molekylformel C15H13Br
Molekylvikt (g/mol) 273.173
MDL-nummer MFCD09261272
InChI-nyckel MBHPOBSZPYEADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethyl, 2-bromo-9,9-dimethyl-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethylfluoren, ksc494q3r, 2-bromo-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorenone, 2-bromo-9,9-dimethylfluorene
PubChem CID 10945606
IUPAC-namn 2-brom-9,9-dimetylfluoren
LEDER CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Smältpunkt 57 °C till 62 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2524870
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 273.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.