Läs mer
2-Bromo-acetamide-2’,5-dichlorobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-acetamide-2',5-dichlorobenzophenone |
| CAS | 5504-92-7 |
| Molekylformel | C15H10BrCl2NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide, 2-Bromo-4'-chloro-2'-(o-chlorobenzoyl)acetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10BrCl2NO2/c16-8-14(20)19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7H,8H2,(H,19,20) |
| LEDER | O=C(C1=C(NC(CBr)=O)C=CC(Cl)=C1)C2=CC=CC=C2Cl |
| IUPAC-namn | 2-bromo-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.06 |
| Formel vikt | 384.9272 |