Läs mer
2-Brom-alfa-metylbensylalkohol, 99 %
Produktkod. 10616254 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10616254 1 g Glasflaska 1g
10573754 5 g Glasflaska 5g
10483105 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10616254 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 393640010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 5411-56-3 | C8H9BrO | 201,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5411-56-3
Molekylformel C8H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 201.06
MDL-nummer MFCD00065001
InChI-nyckel DZLZSFZSPIUINR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromophenyl ethanol, 2-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-bromophenyl ethan-1-ol, 1-2'-bromophenyl-1-hydroxyethane, acmc-209wki, o-bromo-1-phenylethanol, o-bromo-1-phenyl ethanol, acmc-209y6n, 1-2-bro-mophenyl ethanol, 1-2-bromo-phenyl-ethanol
PubChem CID 95455
IUPAC-namn 1-(2-bromfenyl)etanol
LEDER CC(C1=CC=CC=C1Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 54°C to 56°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.06
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.