missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Brom-beta-estradiol 17-acetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Brom-beta-östradiol 17-acetat |
| Synonym | (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Bromo-3-hydroxy-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-dekahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl acetat |
| Kvantitet | 500 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20H25BrO3 |
| Formel vikt | 392.1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.31 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?