Läs mer
2-Bromo Carbidopa, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo Carbidopa |
| CAS | 1246817-47-9 |
| Molekylformel | C10H13BrN2O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Bromo-alpha-hydrazinyl-4,5-dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrN2O4/c1-10(13-12,9(16)17)4-5-2-7(14)8(15)3-6(5)11/h2-3,13-15H,4,12H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CC(Cc1cc(O)c(O)cc1Br)(NN)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(2-bromo-4,5-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.13 |
| Formel vikt | 304.0059 |