Läs mer
2-Bromo-m-xylene, 98+%
Produktkod. 11414494
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414494 250 g 250g
11404494 10 g 10g
11369659 25 g 25g
11379659 100 g 100g
11389659 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11414494 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13130.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 576-22-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
2-brom-m-xylen har använts för att framställa 2,2,4,6,6-pentametylbifenyl. Det används som mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning 2
-Bromo-m-xylen har använts för att framställa 2,2′ ,4,6,6′ -pentametylbifenyl. Det används som mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i vattenlösning. Mycket löslig i etanol, löslig i aceton och bensen.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel. Bör förvaras i en tättsluten behållare. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 576-22-7
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00000075
InChI-nyckel MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206
PubChem CID 68471
IUPAC-namn 2-brom-l,3-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-m-xylene
Smältpunkt -10°C
Densitet 1.384
Kvantitet 250 g
Brytningsindex 1.555
Beilstein 1929780
Kokpunkt 205°C to 206°C
Löslighetsinformation Soluble in aqueous solution. Very soluble in ethanol,soluble in acetone and benzene.
Formel vikt 185.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.