Läs mer
2-Bromo-m-xylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-m-xylene |
| CAS | 576-22-7 |
| Molekylformel | C8H9Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyl-1-bromobenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene, 2,6-Dimethylphenyl Bromide, 2,6-Xylyl Bromide, 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,3-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.06 |
| Formel vikt | 183.9888 |