Läs mer
2-Bromo-N-(1-naphthyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15447268
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447268 250 mg 250mg
15437268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60769.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 851215-65-1
Molekylformel C16H12BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 362.241
MDL-nummer MFCD05617821
InChI-nyckel LSOKWJIMCSVKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-n-naphthalen-1-yl benzenesulfonamide, 2-bromo-n-1-naphthyl benzenesulfonamide, 2-bromo-n-naphthalen-1-yl benzene-1-sulfonamide
PubChem CID 2465063
IUPAC-namn 2-bromo-N-naphthalen-1-ylbenzenesulfonamide
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NS(=O)(=O)C3=CC=CC=C3Br
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-N-(1-naphthyl)benzenesulfonamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 362.24
Procent renhet 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.