Läs mer
2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide, Mikromol™
Produktkod. 30051182
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30051182 50 mg
1 options
Produktkod. 30051182 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0064.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
CAS 1694-64-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C14 H10 Br2 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide, Bromazepam Imp. E (EP), Bromazepam Impurity E
InChI formel InChI=1S/C14H10Br2N2O2/c15-8-13(19)18-11-5-4-9(16)7-10(11)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
LEDER BrCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
IUPAC-namn 2-bromo-N-[4-bromo-2-(pyridine-2-carbonyl)phenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 398.05
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 395.9109 g/mol