Läs mer
2-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| CAS | 899425-05-9 |
| Molekylformel | C9 H10 Br N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10BrNO2/c1-11(13-2)9(12)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CON(C)C(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.085 |
| Formel vikt | 242.989 |