Läs mer
2-Bromo-N-metylanilin, 95 %
Produktkod. 15411328
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411328 1 g 1g
15431328 250 mg 250mg
15421328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55166.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6832-87-7 | C7H8BrN | 186,052 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6832-87-7
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.052
MDL-nummer MFCD06798064
InChI-nyckel SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 334086
IUPAC-namn 2-brom-N-metylanilin
LEDER CNC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-N-methylaniline
Färg Brun
Densitet 1.589 g/mL
Kokpunkt 107°C to 109°C (12 mmHg)
Flampunkt 103°C (217°F)
Brytningsindex 1.607
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-n-methylbenzenamine, acmc-20abqa, o-bromo-n-methylaniline, n-methyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-n-methyl, 2-bromo-n-methylaniline, benzenamine, 2-bromo-n-methyl
Formel vikt 186.05
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.