Läs mer
2-Bromo-N-[N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl]-N-methyl-D-tryptophan Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30339885
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30339885 1 mg
1 options
Produktkod. 30339885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6819151MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-N-[N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl]-N-methyl-D-tryptophan Methyl Ester
CAS 134781-89-8
Molekylformel C21 H28 Br N3 O5
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28BrN3O5/c1-12(23-20(28)30-21(2,3)4)18(26)25(5)16(19(27)29-6)11-14-13-9-7-8-10-15(13)24-17(14)22/h7-10,12,16,24H,11H2,1-6H3,(H,23,28)/t12-,16?/m0/s1
LEDER COC(=O)C(Cc1c(Br)[nH]c2ccccc12)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn methyl 3-(2-bromo-1H-indol-3-yl)-2-[methyl-[(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoyl]amino]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 482.368
Formel vikt 481.121