Läs mer
2-Bromo-N,N-diethylethylamine hydrobromide, 98%
Produktkod. 10091264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10091264 100 g Glasflaska 100g
10061554 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10091264 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426861000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1069-72-3 | C6H15Br2N | 261.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1069-72-3
Molekylformel C6H15Br2N
Molekylvikt (g/mol) 261.00
MDL-nummer MFCD00040376
InChI-nyckel HLMHCDKXKXBKQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diethylamino ethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylammonium bromide, 2-bromoethyl diethylamine hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanaminium bromide, 2-bromotriethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylamine hydrobromide, diethylaminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanamine hydrobromide, ethanamine, 2-bromo-n,n-diethyl-, hydrobromide
PubChem CID 70607
IUPAC-namn 2-brom-N,N-dietyletanamin;hydrobromid
LEDER [H+].[Br-].CCN(CC)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-N, N-diethylethylamine hydrobromide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 211°C to 215°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3CH2)2N(CH2)2Br·HBr
Kvantitet 100 g
Formel vikt 260.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-N,N-diethylethylamine hydrobromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.