Läs mer
2-bromo-N,N-dimethylpropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-bromo-N,N-dimethylpropanamide |
| CAS | 54537-47-2 |
| Molekylformel | C5H10NOBr |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10BrNO/c1-4(6)5(8)7(2)3/h4H,1-3H3 |
| LEDER | CC(Br)C(=O)N(C)C |
| IUPAC-namn | 2-bromo-N,N-dimethylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.04 |
| Formel vikt | 178.9946 |