Läs mer
2-Bromo (S)-Carbidopa, TRC
Produktkod. 30005974
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30005974 1 mg
30010467 25 mg
30008998 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30005974 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6820651MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 43197-33-7
Molekylformel C10H13BrN2O4
Molekylvikt (g/mol) 305.13
Synonym (S)-2-Bromo-alpha-hydrazino-4,5-dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid
IUPAC-namn (2S)-3-(2-bromo-4,5-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid
LEDER C[C@@](Cc1cc(O)c(O)cc1Br)(NN)C(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Bromo (S)-Carbidopa
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13BrN2O4/c1-10(13-12,9(16)17)4-5-2-7(14)8(15)3-6(5)11/h2-3,13-15H,4,12H2,1H3,(H,16,17)/t10-/m0/s1
Formel vikt 304.0059
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.