Läs mer
2-Bromo (S)-Carbidopa, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo (S)-Carbidopa |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrN2O4/c1-10(13-12,9(16)17)4-5-2-7(14)8(15)3-6(5)11/h2-3,13-15H,4,12H2,1H3,(H,16,17)/t10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 304.0059 |