Läs mer
2-Bromoacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoacetamide |
| CAS | 683-57-8 |
| Molekylformel | C2 H4 Br N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Bromoacetamide, Bromoacetamide, NSC 77371, α-Bromoacetamide, Bromoacetamide, NSC 77371, α-Bromoacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4BrNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5) |
| LEDER | NC(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.96 |
| Formel vikt | 136.9476 |