Läs mer
2'-Bromoacetanilide, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11334586
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334586 25 g 25g
11324586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20132.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-76-6
Molekylformel C8H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 214.06
MDL-nummer MFCD00099252
InChI-nyckel VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromophenyl acetamide, 2'-bromoacetanilide, o-bromoacetanilide, acetamide, n-2-bromophenyl, acetanilide, 2'-bromo, n-2-bromo-phenyl-acetamide, ortho-bromoacetanilide, 2/'-bromoacetanilide, acmc-209msx, 2-bromo-n-acetylaniline
PubChem CID 136416
IUPAC-namn N-(2-bromophenyl)acetamide
LEDER CC(=O)NC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Bromoacetanilide
Smältpunkt 99°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2086970
Formel vikt 214.06
Procent renhet ≥98%