Läs mer
2-bromoättiksyra fenylmetylester, TRC
Produktkod. 30345433
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30345433 100 g
1 options
Produktkod. 30345433 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB679115100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoacetic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 5437-45-6
Molekylformel C9H9BrO2
Kvantitet 100 g
Synonym Bromoacetic Acid Benzyl Ester, 2-Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Benzyl 2-Bromoacetate, Benzyl Bromoacetate, Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Merbac 35, NSC 16114, NSC 23980, Phenylmethyl Bromoacetate
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
LEDER BrCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn Bensyl 2-bromoacetat
Molekylvikt (g/mol) 229.07
Formel vikt 227.9786